Print…
L-Threonine, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
1.08411.0010EA 49.6 EUR
1.08411.0010 1.08411.0100 1.08411.1000 1.08411.9010
L-Threonine, Millipore®
L-Threonine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064270
Número CAS: 72-19-5
EINECS: 200-774-1