D-Threonine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21177.06
B21177.14
B21177.22
B21177.06EA
46.2
EUR
B21177.06
B21177.14
B21177.22
D-Threonine ≥99%
D-Threonine
Purity: 99%
CAS No.: 632-20-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: ca 274° dec.
Beilstein Reference: 1721643
Fórmula:
C₄H₉NO₃ Ponto de Fusão: ∼ 274 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064269 Número CAS: 632-20-2 EINECS: 211-171-8 |