Print…
D-Threonine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T8250-100G T8250-25G T8250-5G
SIALT8250-100GEA 1020 EUR
SIALT8250-100G SIALT8250-25G SIALT8250-5G
D-Threonine, Sigma-Aldrich®
D-Threonine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Número MDL : MFCD00064269
Número CAS: 632-20-2
EINECS: 211-171-8