D-allo-Threonine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27050.MD
H27050.03
H27050.MDEA
145
EUR
H27050.MD
H27050.03
D-allo-Threonine ≥99%
D-allo-Threonine
Purity: 99%
CAS No.: 24830-94-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 268° dec.
Beilstein Reference: 1721644
Fórmula:
C₄H₉NO₃ Ponto de Fusão: 268 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004526 Número CAS: 24830-94-2 EINECS: 246-488-0 |