2-Isopropylphenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 56309-56-9
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 66-67°/5mm
Beilstein Reference: 3588928
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013850
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO Ponto de ebulição: 66…67 °C (5 mmHg) Densidade: 1,019 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) |
Número MDL :
MFCD00013850 Número CAS: 56309-56-9 EINECS: 260-105-4 ADR: 6.1,II |