Print…
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ400
A1879-1G A1879-5G
SIALA1879-1GEA 157 EUR
SIALA1879-1G SIALA1879-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Número MDL : MFCD00064415
Número CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3