Print…
3,5-Dimethoxyphenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
158120100 158120500
ACRO158120100EA 72.2 EUR
ACRO158120100 ACRO158120500
3,5-Dimethoxyphenol 97%
3,5-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 172…175 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008388
Número CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
Encomendar
Appearance White to yellow to pink Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm