Print…
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
L14096.03 L14096.06
L14096.03EA 46 EUR
L14096.03 L14096.06
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Purity: 98+% CAS No.: 2623-91-8 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1720934
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064414
Número CAS: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4