Print…
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
116122-1G 116122-5G
SIAL116122-1GEA 47 EUR
SIAL116122-1G SIAL116122-5G
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Número MDL : MFCD00064414
Número CAS: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4