Print…
(±)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
162663-100G 162663-25G
SIAL162663-100GEA 242 EUR
SIAL162663-100G SIAL162663-25G
(±)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Número MDL : MFCD00008093
Número CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5