Print…
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
L06035.14 L06035.22
L06035.14EA 48.8 EUR
L06035.14 L06035.22
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
(±)-2-Aminobutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 2835-81-6 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Melting Point: ca 291° dec. Beilstein Reference: 635889 Merck Reference: 14,428 MDL No.: MFCD00008093
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 291 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008093
Número CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5