Print…
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
172091000 172090250
ACRO172091000EA 118 EUR
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
(±)-2-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de Fusão: 291…293 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008093
Número CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %