4-Chlorobutyryl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Chlorobutanoyl Chloride
A12249.09
A12249.0B
A12249.30
A12249.09EA
31.6
EUR
A12249.09
A12249.0B
A12249.30
4-Chlorobutyryl chloride ≥98%
4-Chlorobutyryl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4635-59-0
Molecular Formula: C4H6Cl2O
Formula Weight: 141.00
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 773860
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000754
Fórmula:
C₄H₆Cl₂O Peso Molecular: 141 g/mol Ponto de ebulição: 173…174 °C Ponto de Fusão: –49 °C Densidade: 1.258 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000754 Número CAS: 4635-59-0 EINECS: 225-059-1 UN: 2927 ADR: 6.1 II |