4-Bromobutyryl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12094.06
A12094.14
A12094.22
A12094.06EA
37.9
EUR
A12094.06
A12094.14
A12094.22
4-Bromobutyryl chloride ≥97%
4-Bromobutyryl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 927-58-2
Molecular Formula: C4H6BrClO
Formula Weight: 185.45
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 102-103°/40mm
Beilstein Reference: 1743026
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000753
Fórmula:
C₄H₆BrClO Peso Molecular: 185.45 g/mol Ponto de ebulição: 102…103 °C (40 mmHg) Densidade: 1.600 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000753 Número CAS: 927-58-2 EINECS: 213-154-0 UN: 3265 ADR: 8 II |