Print…
4-Bromobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
251933-25G 251933-5G
SIAL251933-25GEA 160 EUR
SIAL251933-25G SIAL251933-5G
4-Bromobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobutyryl chloride
Fórmula: C₄H₆BrClO
Peso Molecular: 185.45 g/mol
Número MDL : MFCD00000753
Número CAS: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
UN: 3265
ADR: 8 II