Print…
4-Bromobutyryl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
303440050 303440250
ACRO303440050EA 44.4 EUR
ACRO303440050 ACRO303440250
4-Bromobutyryl chloride 95%
4-Bromobutyryl chloride
Fórmula: C₄H₆BrClO
Ponto de ebulição: 101 °C (37 mmHg)
Densidade: 1,602 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000753
Número CAS: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
UN: 3265
ADR: 8,II