Palladium(II) sulphate dihydrate ≥99.95% (baseado em metais) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12165.03
12165.06
12165.03EA
0
EUR
12165.03
12165.06
Palladium(II) sulphate dihydrate ≥99.95% (baseado em metais) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Palladium(II) sulphate dihydrate
Purity: 99.95%
CAS No.: 13444-98-9
Molecular Formula: O4PdS.2H2O
Formula Weight: 238.51 (202.48anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
Melting Point: dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011173
Fórmula:
O₄PdS·2H₂O Peso Molecular: 238.51 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011173 Número CAS: 13444-98-9 EINECS: 236-957-8 UN: 3260 ADR: 8 III |