Print…
Palladium(II) sulphate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205788-1G 205788-5G
SIAL205788-1GEA 252 EUR
SIAL205788-1G SIAL205788-5G
Palladium(II) sulphate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) sulphate
Fórmula: O₄PdS
Peso Molecular: 202.48 g/mol
Número MDL : MFCD00011173
Número CAS: 13566-03-5
EINECS: 236-957-8
UN: 3260
ADR: 8 II