Dibutyl sulphoxide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
n-Butyl sulphoxide, Di-n-butyl sulphoxide, Butyl sulphoxide
B23672.06
B23672.14
B23672.06EA
40
EUR
B23672.06
B23672.14
Dibutyl sulphoxide ≥97%
Dibutyl sulphoxide
Purity: 97%
CAS No.: 2168-93-6
Molecular Formula: C8H18OS
Formula Weight: 162.30
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.4670
Melting Point: 31-34°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1747425
MDL No.: MFCD00002093
Fórmula:
C₈H₁₈OS Peso Molecular: 162.3 g/mol Ponto de ebulição: 250 °C Ponto de Fusão: 31…34 °C Densidade: 0.832 Ponto de Inflamação: 121 °C (249 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002093 Número CAS: 2168-93-6 EINECS: 218-511-4 |