Print…
1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M73788-10G M73788-25G
SIALM73788-10GEA 302 EUR
SIALM73788-10G SIALM73788-25G
1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-piperidone
Fórmula: C₆H₁₁NO
Número MDL : MFCD00006555
Número CAS: 931-20-4
EINECS: 213-231-9