Óxido de mesitilo ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Metil-3-penten-2-ona
A15111.AE
A15111.AK
A15111.AP
A15111.AU
A15111.AEEA
53.2
EUR
A15111.AE
A15111.AK
A15111.AP
A15111.AU
Óxido de mesitilo ≥90% remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Óxido de mesitilo
Purity: 90+%
CAS No.: 141-79-7
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 30°(86°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4440
Appearance: Colourless
Odour: honigähnlich
Melting Point: -59°
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1361550
Merck Reference: 14,5908
UN No.: 1229
MDL No.: MFCD00008900
Fórmula:
C₆H₁₀O Peso Molecular: 98.14 g/mol Ponto de ebulição: 129…130 °C Ponto de Fusão: –59 °C Densidade: 0.856 Ponto de Inflamação: 30 °C (86 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008900 Número CAS: 141-79-7 EINECS: 205-502-5 UN: 1229 ADR: 3 III |