Print…
Óxido de mesitilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Metil-3-penten-2-ona
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05791.0100 8.05791.1000
8.05791.0100EA 28.9 EUR
8.05791.0100 8.05791.1000
Óxido de mesitilo, Sigma-Aldrich®
Óxido de mesitilo
Fórmula: C₆H₁₀O
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008900
Número CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility 30 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 98.14 g/mol
Boiling Point 130 °C
Vapor Pressure 10.5 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Refractive Index 1.4445 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 10.1 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 344 °C