Print…
Óxido de mesitilo mistura de isômeros alfa- e beta- 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Metil-3-penten-2-ona
125600010 125600025 125600100
ACRO125600010EA 76 EUR
ACRO125600010 ACRO125600025 ACRO125600100
Óxido de mesitilo mistura de isômeros alfa- e beta- 99%
Óxido de mesitilo
Fórmula: C₆H₁₀O
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de ebulição: 129 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0.854 g/cm³
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008900
Número CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
Density (20/4°C) 0.852 to 0.856 kg/l
GC 90 % alpha-Isomer
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %