Print…
Óxido de mesitilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Metil-3-penten-2-ona
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W336807-1KG W336807-SAMPLE
SIALW336807-1KGEA 155 EUR
SIALW336807-1KG SIALW336807-SAMPLE
Óxido de mesitilo, Sigma-Aldrich®
Óxido de mesitilo
Fórmula: C₆H₁₀O
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008900
Número CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III