Print…
Ethyl-4-bromobutyrate 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
173351000 173355000 173350025
ACRO173351000EA 75.3 EUR
ACRO173351000 ACRO173355000 ACRO173350025
Ethyl-4-bromobutyrate 97+%
Ethyl-4-bromobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 80…82 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,36 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000259
Número CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %