Ethyl-4-bromobutyrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 4-bromobutyrate
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
A13470.0BEA
531
EUR
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
Ethyl-4-bromobutyrate ≥98%
Ethyl-4-bromobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 2969-81-5
Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.363
Refractive Index: 1.4560
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1749700
MDL No.: MFCD00000259
Fórmula:
C₆H₁₁BrO₂ Ponto de ebulição: 80…82 °C (10 mmHg) Densidade: 1,363 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000259 Número CAS: 2969-81-5 EINECS: 221-005-6 |