Print…
Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 4-bromobutyrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
167118-250G 167118-50G
SIAL167118-250GEA 251 EUR
SIAL167118-250G SIAL167118-50G
Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-bromobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Número MDL : MFCD00000259
Número CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6