3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
565040-1G
565040-5G
SIAL565040-1GEA
105
EUR
SIAL565040-1G
SIAL565040-5G
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Peso Molecular: 170.6 g/mol |
Número MDL :
MFCD00016601 Número CAS: 4903-09-7 EINECS: 225-532-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...