Print…
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252743-25G 252743-5G
SIAL252743-25GEA 257 EUR
SIAL252743-25G SIAL252743-5G
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 107 °C (0,2 mmHg)
Densidade: 1,445 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00008355
Número CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7