Print…
1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromofluorobenzene
B0883-25G B0883-500G B0883-100G
TCIAB0883-25GEA 37 EUR
TCIAB0883-25G TCIAB0883-500G TCIAB0883-100G
1-Bromo-2-fluorobenzene ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: –8°C
Densidade: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000282
Número CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cd08a6c0b62aeb13dd2c9071a815868310cbb97&vid=81f03af473369458c88b09b1e60f10aff9ac1348&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %