Print…
Propiolaldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
P1173-25ML P1173-5ML
TCIAP1173-25MLEA 244 EUR
TCIAP1173-25ML TCIAP1173-5ML
Propiolaldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Propiolaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 139°C
Densidade: 0,8953 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009237
Número CAS: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83a0577983edf06386222f1c4bf354258e9f52ea&vid=83a0577983edf06386222f1c4bf354258e9f52ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %