Print…
D-α-Tocopherol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (+)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, (R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, α-Vitamin E, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, Vitamin E, D(+)-α-Tocopherol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T1539-100G T1539-25G
SIALT1539-100GEA 487 EUR
SIALT1539-100G SIALT1539-25G
D-α-Tocopherol, Sigma-Aldrich®
D-α-Tocopherol
Fórmula: C₂₉H₅₀O₂
Número MDL : MFCD00072045
Número CAS: 59-02-9
EINECS: 233-466-0