Print…
2,6-Dimethoxyphenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
115590250 115591000 115595000
ACRO115590250EA 38 EUR
ACRO115590250 ACRO115591000 ACRO115595000
2,6-Dimethoxyphenol 99%
2,6-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 261 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 50…56 °C
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064434
Número CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Encomendar
Appearance White to light yellow to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %