Print…
Tridecanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0412-25G T0412-500G
TCIAT0412-25GEA 66 EUR
TCIAT0412-25G TCIAT0412-500G
Tridecanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tridecanoic acid
Fórmula: C₁₃H₂₆O₂
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41,5 °C
Densidade: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002741
Número CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863b7fad87a2b213a89a84681f977fc8c8b50b95&vid=218fd4932e6c48b6cde28d5e8d85f65209ada6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency