Bis(pentafluorophenyl)carbonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
H54880.06
H54880.14
H54880.06EA
210
EUR
H54880.06
H54880.14
Bis(pentafluorophenyl)carbonate ≥98%
Bis(pentafluorophenyl)carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 59483-84-0
Molecular Formula: C13F10O3
Formula Weight: 394.12
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 2029727
MDL No.: MFCD00368353
Fórmula:
C₁₃F₁₀O₃ Ponto de Fusão: 47…50 °C Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00368353 Número CAS: 59483-84-0 |