3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H32447.03
H32447.06
H32447.03EA
82.5
EUR
H32447.03
H32447.06
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 73035-16-2
Molecular Formula: C8H7ClO3S
Formula Weight: 218.66
Melting Point: 42-43°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03424979
Fórmula:
C₈H₇ClO₃S Ponto de Fusão: 42…43 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03424979 Número CAS: 73035-16-2 UN: 3261 ADR: 8,III |