3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11344.06
A11344.14
A11344.22
A11344.06EA
95.3
EUR
A11344.06
A11344.14
A11344.22
3,4-Dimethoxyphenol ≥98%
3,4-Dimethoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2033-89-8
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Melting Point: 79-82°
Boiling Point: 167°/14mm
MDL No.: MFCD00008390
Fórmula:
C₈H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 167 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 79…82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008390 Número CAS: 2033-89-8 EINECS: 217-995-4 |