Print…
2-Bromoimidazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H52553.03 H52553.06
H52553.03EA 232 EUR
H52553.03 H52553.06
2-Bromoimidazole 95%
2-Bromoimidazole
Fórmula: C₃H₃BrN₂
Ponto de Fusão: 197 °C
Número MDL : MFCD02179526
Número CAS: 16681-56-4