Print…
3,4-Dimethoxyphenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
186700100 186700500
ACRO186700100EA 137 EUR
ACRO186700100 ACRO186700500
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 120 - 122 °C (0,2 -rr)
Ponto de Fusão: 77…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008390
Número CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %