Print…
Ácido fosfórico 75% ≥75%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Phosphoric acid
1.00250.9010 1.00250.9950
1.00250.9010EA 336 EUR
1.00250.9010 1.00250.9950
Ácido fosfórico 75% ≥75%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Ácido fosfórico
Fórmula: H₃PO₄
Peso Molecular: 98 g/mol
Ponto de ebulição: 135 °C
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011340
Número CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Encomendar
Assay (alkalimetric) 74.0- 76.0 %
Residual solvents (ICH Q3C) ... excluded by production process
Endotoxins ≤ 2.5 I.U./ml