Print…
2,3-Dimethoxyphenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
155250050 155250250
ACRO155250050EA 80.3 EUR
ACRO155250050 ACRO155250250
2,3-Dimethoxyphenol 99%
2,3-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 234 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,822 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Número MDL : MFCD00008366
Número CAS: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2
Encomendar
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %