1,4-Dimetoxibenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
A12822.0EEA
383
EUR
A12822.0E
A12822.22
A12822.36
1,4-Dimetoxibenzeno ≥98%
1,4-Dimetoxibenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 150-78-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 94°(201°F)
Odour: Sweet
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 774605
MDL No.: MFCD00008401
Fórmula:
C₈H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 212 °C Ponto de Fusão: 54…58 °C Densidade: 1,053 Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008401 Número CAS: 150-78-7 EINECS: 205-771-9 |