Print…
Trimethylsulphoxonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1065-25G T1065-500G T1065-100G
TCIAT1065-25GEA 18 EUR
TCIAT1065-25G TCIAT1065-500G TCIAT1065-100G
Trimethylsulphoxonium iodide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimethylsulphoxonium iodide
Fórmula: C₃H₉IOS
Ponto de Fusão: 165…175 °C
Número MDL : MFCD00011899
Número CAS: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c01a612332400bfdf41258f836f9f3797102c9e4&vid=c01a612332400bfdf41258f836f9f3797102c9e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %