Print…
1,4-Dimetoxibenzeno 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Dimethoxybenzene, Hydroquinone dimethyl ether
115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 107 EUR
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-Dimetoxibenzeno 99+%
1,4-Dimetoxibenzeno
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 212,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008401
Número CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Encomendar
Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %