Print…
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(3-Methylphenyl)propionic acid, 3-(3-Methylphenyl)propanoic acid
H34395.03 H34395.06
H34395.03EA 65.9 EUR
H34395.03 H34395.06
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
3-(m-Tolyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3751-48-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 42-44° MDL No.: MFCD00060326
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060326
Número CAS: 3751-48-2