Print…
2-Naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
249548-100G 249548-5G
SIAL249548-100GEA 164 EUR
SIAL249548-100G SIAL249548-5G
2-Naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalenesulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₃S
Ponto de ebulição: ∼350 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124 °C
Densidade: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00149271
Número CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
Merck Index: 12,06464