Print…
Isopropyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
P0005-25ML P0005-500ML
TCIAP0005-25MLEA 17 EUR
TCIAP0005-25ML TCIAP0005-500ML
Isopropyl palmitate ≥97.0% (por GC)
Isopropyl palmitate
Fórmula: C₁₉H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 160 °C (2 -rr)
Ponto de Fusão: 13,5 °C
Densidade: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 183°C
Número MDL : MFCD00008993
Número CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&vid=e23e7ca634a0f96fc36632a6147455a6960066c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %