3-Pyrroline tech. 85% (remainder pyrrolidine), Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,5-Dihydro-1H-pyrrole
H26072.06
H26072.03
H26072.14
H26072.06EA
149
EUR
H26072.06
H26072.03
H26072.14
3-Pyrroline tech. 85% (remainder pyrrolidine), Grau técnico
3-Pyrroline
Purity: 85%
CAS No.: 109-96-6
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 90-91°
Beilstein Reference: 103173
Merck Reference: 14,8017
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005213
Fórmula:
C₄H₇N Peso Molecular: 69.11 g/mol Ponto de ebulição: 90…91 °C Ponto de Fusão: –71 °C Densidade: 0.902 Ponto de Inflamação: –18 °C (0 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00005213 Número CAS: 109-96-6 EINECS: 203-723-1 UN: 2733 ADR: 3 II Merck Index: 14,8017 |