1,3-Dimethoxybenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 151-10-0
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Characteristic
Melting Point: -52°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 878582
MDL No.: MFCD00008384
Fórmula:
C₈H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 217…218 °C Ponto de Fusão: –52 °C Densidade: 1,065 Ponto de Inflamação: 87 °C (188 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008384 Número CAS: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |