Print…
1,3-Dimethoxybenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Resorcinol dimethyl ether
155231000 155235000
ACRO155231000EA 32.2 EUR
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimethoxybenzene 99%
1,3-Dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 85…87 °C (7 mmHg)
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1.05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008384
Número CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %